Przejdź do
1.00729
Sulfuric acid
90-91%, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Synonim(y):
Sulfuric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
382,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
1057,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Assay:
90.0-91.0% (acidimetric)
Form:
liquid
382,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas siarkowy 90-91%, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Quality Level
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
bp
300 °C
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): 90,0 - 91,0 %
Gęstość (20 °C): 1,815 - 1,821 g/ml
Azotan (NO₃): ≤ 0,2 ppm
Test na substancje oleiste i tłuszczowe: przechodzi test pozytywnie
Data ważności: patrz etykieta produktu
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.007481.007321.09286
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
assay
≥97.5% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
impurities
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy 90-91%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100729902504022536009834
100729250004022536009810
100729050004022536009803