Przejdź do
1.09286
Sulfuric acid
40%, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Synonim(y):
Sulfuric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
246,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Concentration:
39.5-40.5% (H2SO4)
Form:
liquid
246,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas siarkowy 40%, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Quality Segment
form
liquid
concentration
39.5-40.5% (H2SO4)
impurities
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-68 °C
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne): 39,5 - 40,5 %
Substancje redukujące nadmanganian potasu (jako SO₂): ≤ 10 ppm
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.007481.081311.00716
concentration
39.5-40.5% (H2SO4)
concentration
-
concentration
-
concentration
≥25% (alkalimetric)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pH
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
impurities
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤0.010 ppm As (Arsenic), ≤0.010 ppm Be (Beryllium), ≤0.010 ppm Co (Cobalt), ≤0.010 ppm Cu (Copper), ≤0.010 ppm Li (Lithium), ≤0.010 ppm Mn (Manganese), ≤0.010 ppm Sr (Strontium), ≤0.010 ppm V (Vanadium), ≤0.020 ppm Ag (Silver), ≤0.020 ppm Cd (Cadmium), ≤0.020 ppm Ni (Nickel), ≤0.020 ppm Pb (Lead), ≤0.050 ppm Al (Aluminium), ≤0.050 ppm Ba (Barium), ≤0.050 ppm Cr (Chromium), ≤0.050 ppm Ge (Germanium), ≤0.050 ppm Mg (Magnesium), ≤0.050 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.050 ppm Tl (Thallium), ≤0.100 ppm Bi (Bismuth), ≤0.100 ppm Fe (Iron), ≤0.100 ppm K (Potassium), ≤0.100 ppm Ti (Titanium), ≤0.100 ppm Zn (Zinc), ≤0.100 ppm Zr (Zirconium), ≤0.2 ppm Nitrate (NO3), ≤0.200 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Chloride (Cl), ≤0.500 ppm Na (Sodium), ≤2 ppm NH? (Ammonium), ≤2 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas siarkowy 40%
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
109286250004022536113159