Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3740,00 zł
vapor pressure
105 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
viscous liquid
concentration
64-66% (acidimetric, free SO3)
ign. residue
≤0.02%
color
clear to turbid colorless to brownish
pH
<1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
64 °C/1013 hPa
mp
1 °C
density
1.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.[S](=O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.O3S/c1-5(2,3)4;1-4(2)3/h(H2,1,2,3,4);
InChI key
HIFJUMGIHIZEPX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Wygląd substancji (wizualny): klarowny do mętnego
Zawartość wolnego SO₃ (kwasomierz): 64 - 66 %
Pozostałość po spaleniu: ≤ 0,02 %
Produkt może występować w postaci mętnej lepkiej cieczy i tworzyć drobne zawieszone cząstki.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 64-66% (acidimetric, free SO3) | concentration ≥65.0% (alkalimetric) | concentration - | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form viscous liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| pH <1 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O) | pH 0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O) | pH 0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| density 1.99 g/cm3 at 20 °C | density 1.840 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.840 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.840 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1007201000 | 04022536009636 |
| 1007201002 | 04054839995453 |