Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 217,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 285,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
217,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
470 °C
potency
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Nitrogen compounds (as N), ≤0.5% Water (Karl Fischer), ≤200 ppm Sulfated ash (600 °C), ≤50 ppm In water insoluble matter, ≤5000 ppm Fumaric acid (HPLC)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.), 235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
transition temp
flash point 206 °C
solubility
58 g/L
density
1.56 g/cm3 at 20 °C
bulk density
940 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤30 ppm
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Application
- Anoxic photolysis as a Route to Primary Metabolites on Early Earth: Discusses the transformation of succinic acid in the context of chemical processes on the early Earth, highlighting its potential role in prebiotic chemistry (Taran & Unal, 2024).
- Incorporation of zinc into the protic imidazolium-based ionic liquid: Explores a novel catalytic route using succinic acid for the production of ester plasticizers, highlighting the efficiency of this process in industrial applications (Latos et al., 2024).
Analysis Note
Identity (IR): passes test
Appearance of solution (5 %; water): passes test
In water insoluble matter: ≤ 50 ppm
Melting point: 185.0 - 190.0 °C
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 30 ppm
Heavy metals (as lead): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Nitrogen compounds (as N): ≤ 0.001 %
Fumaric acid (HPLC): ≤ 5000 ppm
Sulfated ash (600 °C): ≤ 200 ppm
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade - | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, TraceCERT® |
| assay ≥99.5% (acidimetric) | assay ≥99% (acidimetric) | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| form solid | form solid | form - | form - |
| pH 2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - | pH - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic acid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1006829025 | 04022536966410 |
| 1006820250 | 04022536008974 |
| 1006820500 | 04022536777870 |