Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 set | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 651,00 zł 488,25 zł |
Informacje o tej pozycji
488,25 zł
Cena katalogowa651,00 złZaoszczędź 25%product line
Spectroquant®
Quality Level
analyte functional class(es)
adsorbable organic halides (AOX)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
wastewater
storage temp.
2-30°C
General description
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - |
| application(s) boiler and cooling water | application(s) boiler and cooling water | application(s) boiler and cooling water | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| product line Spectroquant® | product line - | product line Spectroquant® | product line KitAlysis™ |
| analyte functional class(es) adsorbable organic halides (AOX) | analyte functional class(es) adsorbable organic halides (AOX) | analyte functional class(es) adsorbable organic halides (AOX) | analyte functional class(es) - |
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1006780001 | 04022536749815 |