The AOX Sample Preparation Set User Guide can be found on the AOX Cell Test of the 1006750001 product page.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2330,00 zł
usage
sufficient for 25 tests
Quality Level
analyte functional class(es)
adsorbable organic halides (AOX)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
wastewater
storage temp.
15-25°C
General description
po 1 butelce odczynników AOX-1, AOX-2, AOX-3 i AOX-4
2 butelki odczynnika AOX-5
1 butelka odczynnika AOX-6
1 niebieska mikrołyżka
25 kolumn adsorpcyjnych z zatyczkami
1 plastikowa strzykawka o pojemności 12 ml ze złączem
Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| usage sufficient for 25 tests | usage - | usage - | usage - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| application(s) boiler and cooling water | application(s) boiler and cooling water | application(s) sample preparation | application(s) food and beverages |
| analyte functional class(es) adsorbable organic halides (AOX) | analyte functional class(es) adsorbable organic halides (AOX) | analyte functional class(es) - | analyte functional class(es) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) solid phase extraction (SPE): suitable |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1006770001 | 04022536751344 |
-
Where is the user guide for the AOX Sample Preparation Set located?