Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł | |
| 25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1490,00 zł
Quality Segment
agency
BP, ChP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
vapor pressure
0.00018 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
>130 °C
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
3.3 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
bp
160-260 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
120-150 °C
solubility
1.6 g/L
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
cation traces
As: ≤0.0003%, Cd: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, Hg: ≤0.0001%, Pb: ≤0.0002%, Zn: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChI key
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| agency BP, NF, ChP, Ph. Eur. | agency - | agency traceable to USP 1615956 | agency - |
| form solid | form - | form - | form - |
| assay 99.0-101.0% substance (anhydrous) basis (acidimetric) | assay - | assay - | assay - |
| solubility 1.6 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sorbic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
260.6 °F - closed cup
flash_point_c
127 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Znajdź kluczowe kwestie dotyczące wyboru i stosowania środków konserwujących w szeregu różnych zastosowań terapeutycznych, w tym miejscowych, doustnych, przezśluzówkowych, wziewnych i doustnych, a także do wstrzykiwań.
Find key considerations for the selection and use of preservatives in a range of different therapeutic applications including topical, oral, transmucosal, inhalation, and otic, as well as injectables.
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1006629025 | 04022536008844 |
| 1006625000 | 04022536008820 |