Merck
S0950000
Sorbic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
α-trans-γ-trans-Sorbic acid, (E,E)-1,3-Pentadiene-1-carboxylic acid, 2,4-Hexadienoic acid, 2E,4E-Hexadienoic acid, trans,trans-2,4-Hexadienoic acid, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
Wybierz wielkość
15 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH=CHCH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.13
Beilstein:
1098547
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
0.01 mmHg ( 20 °C)
rodzina API
sorbic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
132-135 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Klucz InChI
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kwas sorbowy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Takashi Ohtsuki et al.
Analytica chimica acta, 734, 54-61 (2012-06-19)
An analytical method using solvent extraction and quantitative proton nuclear magnetic resonance (qHNMR) spectroscopy was applied and validated for the absolute quantification of sorbic acid (SA) in processed foods. The proposed method showed good linearity. The recoveries for samples spiked
Alfredo Montaño et al.
Food microbiology, 34(1), 7-11 (2013-03-19)
The aim of this research was to ascertain the lactic acid bacteria responsible for the degradation of ascorbic acid and/or potassium sorbate, isolated from packed green olives where these additives had diminished. A total of 14 isolates were recovered from
Heidy M W den Besten et al.
Applied and environmental microbiology, 78(23), 8477-8480 (2012-09-25)
Population heterogeneity complicates the predictability of the outgrowth kinetics of individual spores. Flow cytometry sorting and monitoring of the germination and outgrowth of single dormant spores allowed the quantification of acid-induced spore population heterogeneity at pH 5.5 and in the
Phercyles Veiga-Santos et al.
Acta tropica, 125(3), 349-356 (2012-12-12)
The currently available treatments for Chagas disease show limited therapeutic potential and are associated with serious side effects. Our group has been attempting to find alternative drugs isolated from natural products as a potential source of pharmacological agents against Trypanosoma
Robert Mueller et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(27), 10296-10303 (2012-06-15)
Carbon molecular sieve (CMS) membranes are promising materials for energy efficient separations of light gases. In this work, we report a detailed microscopic study of carbon dioxide and methane self-diffusion in three CMS membrane derived from 6FDA/BPDA(1:1)-DAM and Matrimid polymers.