This product is intended for research use only and it is not suitable for human or veterinary use. However, a common term for Silicic Acid is hydrated silica.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 617,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
617,00 zł
Quality Segment
assay
99-100.5% SiO2 basis (calculated on ignited substance, gravimetric)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
loss
≤8.5% loss on ignition, 2 h, 900 °C
pH
3.0-8.0 (3.3% in water)
mp
1710 °C
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2-6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
60‑600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.5%
cation traces
Fe: ≤0.03%, heavy metals (as Pb): ≤0.0025%
application(s)
sample preparation
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: przechodzi test
Wartość pH (3,3 %, woda): 3,0 - 8,0
Chlorek (Cl): ≤ 0,05 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,5 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0025 %
Fe (żelazo): ≤ 0.03 %
Strata przy zapaleniu (2 h, 900 °C): ≤ 8,5 %
Wielkość cząstek (< 0,1 mm): około 99
Gęstość nasypowa: około 6
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99-100.5% SiO2 basis (calculated on ignited substance, gravimetric) | assay ≥99% SiO2 basis (calculated on ignited on substance, gravimetric) | assay 99% trace metals basis | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| solubility water: insoluble at 20 °C | solubility water: insoluble at 20 °C | solubility - | solubility - |
| storage temp. no temp limit | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| pH 3.0-8.0 (3.3% in water) | pH - | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas krzemowy
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1006579010 | 04022536008752 |
| 1006571000 | 04022536008745 |
-
Hello I am wondering if this is the same as hydrated silica? I'm hoping to use these in skin care items. Thanks