Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł | |
| 20 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 25 690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1330,00 zł
Quality Level
assay
≥99% SiO2 basis (calculated on ignited on substance, gravimetric)
form
solid
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤1% With hydrofluoric acid non volatile matter (as sulfate, ignited basis)
loss
10-20% loss on ignition, 1000 °C
mp
1710 °C
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2-6 g/cm3 at 20 °C
bulk density
60‑600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%
cation traces
Fe: ≤0.03%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
application(s)
sample preparation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (grawimetryczne, SiO₂, obliczone dla substancji podpalonej): ≥ 99 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,05 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0.005 %
Fe (żelazo): ≤ 0,03 %
Z kwasem fluorowodorowym substancje nielotne (jako siarczan, podstawa zapłonu): ≤ 1 %
Strata przy zapłonie (1000 °C): 10 - 20 %
Wielkość cząstek (< 0,1 mm): około 99 %
Gęstość nasypowa: 20 - 60 g/100 ml
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% SiO2 basis (calculated on ignited on substance, gravimetric) | assay 99% trace metals basis | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - |
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| solubility water: insoluble at 20 °C | solubility - | solubility - | solubility - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 1710 °C | mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) | mp >1600 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas krzemowy
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1006569020 | 04022536008721 |
| 1006561000 | 04022536724430 |