Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 440,00 zł | |
| 20 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
440,00 zł
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<1 hPa ( 100 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
transition temp
flash point 157 °C
solubility
2 g/L
density
1.443 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑500 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0100%, sulfate (SO42-): ≤0.0200%
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency - | agency traceable to Ph. Eur. S020000, traceable to USP 1609002 | agency - |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| form solid | form - | form - | form crystalline powder |
| assay 98.0-102.0% dry basis (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| bulk density 400‑500 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
314.6 °F - closed cup
flash_point_c
157 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Protokoły
Summary application report for analysis of moisture in Ammonia, aqueous
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1006311000 | 04022536008554 |
| 1006319024 | 04022536979212 |