Przejdź do
BP775
Salicylic acid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Hydroxybenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2-(HO)C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
EC Number:
200-712-3
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
774890
MDL number:
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
4.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 114 °C)
API family
salicylic acid
form
crystalline powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
bp
211 °C (lit.)
mp
158-161 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Salicylic acid BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Abacavir and Lamivudine Tablets
  • Dithranol and Salicylic Acid Ointment
  • Packaging
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    S02000001609002PHR1013
    Salicylic acid British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
    BP775
    Salicylic acid
    Salicylic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    S0200000
    Salicylic acid
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    pharmaceutical primary standard
    grade
    certified reference material, pharmaceutical secondary standard
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    manufacturer/tradename
    USP
    manufacturer/tradename
    -
    form
    crystalline powder
    form
    -
    form
    -
    form
    -
    shelf life
    limited shelf life, expiry date on the label
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    shelf life
    -
    application(s)
    pharmaceutical
    pharmaceutical small molecule
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    application(s)
    pharmaceutical (small molecule)
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    format
    neat
    Still not finding the right product?
    Explore all of our products under
    signalword
    Danger
    Hazard Classifications
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
    wgk
    WGK 1
    flash_point_f
    314.6 °F - closed cup
    flash_point_c
    157 °C - closed cup
    Klasa składowania
    11 - Combustible Solids
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Numer pozycji handlu globalnego
    SKUNUMER GTIN
    BP77504061834337560