Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 839,00 zł |
Informacje o tej pozycji
839,00 zł
Nazwa produktu
Test chlorkowy, photometric, 0.10-5.00 mg/L (Cl-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 100 tests
specific analyte(s)
chloride
measuring range
0.10-5.00 mg/L (Cl-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
power plants
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test chlorkowy Spectroquant® umożliwia dokładną kwantyfikację jonów chlorkowych w różnych wodach i ściekach. Ich stężenie zależy od czynników geologicznych i ogólnej sytuacji lokalnej.
W trakcie testu jony chlorkowe reagują z tiocyjanianem rtęci(II) do chlorku rtęci(II). Uwolniony tiocyjanek reaguje z jonami żelaza, tworząc gotowy kompleks. Metoda jest analogiczna do EPA 325.1 i APHA 4500-Cl- E.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcją.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Iron(III)-thiocyanate) | detection method photometric (Iron(III)-thiocyanate) | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) chloride | specific analyte(s) chloride | specific analyte(s) chloride | specific analyte(s) chloride |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| measuring range 0.10-5.00 mg/L (Cl-) | measuring range 2.5-250 mg/L (Cl-) | measuring range 5-300 mg/L (Cl-) | measuring range 3-300 mg/L (Cl-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| usage sufficient for 100 tests | usage sufficient for 100 tests, sufficient for 175 tests (depending on package size) | usage - | usage - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test chlorkowy
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
supp_hazards