Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 364,00 zł |
Informacje o tej pozycji
364,00 zł
Quality Level
IVD
for in vitro diagnostic use
color
colorless
refractive index
n/D 1.519
transition temp
flash point 22.0 °C
density
0.9068 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Refractive index (20°C) 1.518 - 1.521
Viscosity (20°C) 600 - 700 mPa*s
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| refractive index n/D 1.519 | refractive index n20/D 1.4171-1.4650 | refractive index n20/D 1.490-1.500 | refractive index n20/D 1.390-1.400 |
| density 0.9068 g/cm3 at 20 °C | density 0.8160-0.8220 g/cm3 at 20 °C | density 0.95 g/cm3 at 20 °C | density 1.08 g/cm3 at 20 °C |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| color colorless | color - | color colorless | color yellow |
| IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use | IVD for in vitro diagnostic use |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
71.6 °F
flash_point_c
22.0 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2 + 108-88-3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1005790507 | 04054839084164 |
| 1005790500 | 04027269296575 |