Przejdź do
1.00514
Perchloric acid
70%, for analysis (max. 0.0000005% Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Perchloric acid, PCA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
6 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Concentration:
70.0-72.0% HClO4
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Fiber carton
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas nadchlorowy 70%, for analysis (max. 0.0000005% Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
70.0-72.0% HClO4
impurities
≤0.005 ppm Hg (Mercury), ≤0.02 ppm Ba (Barium), ≤0.02 ppm Be (Beryllium), ≤0.02 ppm Li (Lithium), ≤0.02 ppm Mn (Manganese), ≤0.02 ppm Sr (Strontium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm As (Arsenic), ≤0.05 ppm Cd (Cadmium), ≤0.05 ppm Co (Cobalt), ≤0.05 ppm Ge (Germanium), ≤0.05 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.05 ppm Pb (Lead), ≤0.05 ppm Tl (Thallium), ≤0.05 ppm V (Vanadium), ≤0.1 ppm Ag (Silver), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Cu (Copper), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Ni (Nickel), ≤0.1 ppm Ti (Titanium), ≤0.1 ppm Zn (Zinc), ≤0.1 ppm Zr (Zirconium), ≤0.5 ppm Ca (Calcium), ≤0.5 ppm Free chlorine, ≤0.5 ppm Mg (Magnesium), ≤0.5 ppm Na (Sodium), ≤1 ppm Heavy metals (as Pb), ≤1.0 ppm Fe (Iron), ≤10 ppm Chlorate (ClO3), ≤10 ppm Sulfate (SO4), ≤10 ppm Total nitrogen (N), ≤3 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Phosphate and Silicate (as SiO2)
ign. residue
≤30 ppm (as sulfate)
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
color
APHA: ≤10
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Opracowanie i walidacja metody HPLC do oznaczania wankomycyny w ludzkim osoczu i jej porównanie z testem immunologicznym (PETINIA)...: W badaniu tym opracowano i zwalidowano metodę HPLC z wykorzystaniem 70% kwasu nadchlorowego do oznaczania wankomycyny w ludzkim osoczu, podkreślając jej zastosowanie w chemii analitycznej do terapeutycznego monitorowania leków (Usman i Hempel, 2016).
  • Oznaczanie środków ochrony przeciwsłonecznej w produktach kosmetycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z odwróconymi fazami...: W badaniach wykorzystano 70% kwas nadchlorowy w procesie przygotowania próbek, wykazując jego skuteczność w analizie produktów kosmetycznych do celów regulacyjnych i kontroli jakości (Yao et al., 1998).
  • Kolorymetryczne oznaczanie hydroksymocznika w ludzkiej surowicy przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej...: W artykule opisano metodę kolorymetryczną wykorzystującą 70% kwas nadchlorowy do przygotowania próbki, która ma kluczowe znaczenie w chemii klinicznej do monitorowania poziomu hydroksymocznika u pacjentów (Manouilov et al., 1998).
  • Zastosowanie próbek biologicznych poddanych mineralizacji na mokro do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z wymianą kationów z reakcją po kolumnie przez 4-(2-pirydylazo)-rezorcynol: Niniejsze badanie szczegółowo opisuje zastosowanie 70% kwasu nadchlorowego w mineralizacji próbek biologicznych, niezbędnej do dokładnej analizy metali śladowych w badaniach biologicznych (Sudo et al., 1991).
  • Kolorymetryczne mikrometody oznaczania aldehydu glutarowegoza pomocą fenolu i kwasu siarkowego lub fenolu i kwasu nadchlorowego: Badania przedstawiają mikrometodę wykorzystującą 70% kwas nadchlorowy do kolorymetrycznego oznaczania aldehydu glutarowego, mającą zastosowanie w laboratoriach biochemicznych i przemysłowych do oceny bezpieczeństwa i jakości (Boratyński i Zal, 1990).
Analysis Note
Oznaczenie (kwasymetryczne): 70,0 - 72,0 %
Kolor: ≤ 10 Hazen
Chloran (ClO₃): ≤ 10 ppm
Chlorek (Cl): ≤ 3 ppm
Wolny chlor: ≤ 0.5 ppm
Fosforan i krzemian (jako SiO₂): ≤ 5 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 10 ppm
Azot całkowity (N): ≤ 10 ppm
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 1 ppm
Ag (srebro): ≤ 0.1 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,05 ppm
As (Arsen): ≤ 0,05 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,02 ppm
Be (Beryl): ≤ 0,02 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0.1 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,5 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,05 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,05 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,1 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 1.0 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.005 ppm
K (Potassium): ≤ 0.1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.02 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.5 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0.02 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0.05 ppm
Na (Sód): ≤ 0.5 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.1 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0.05 ppm
Sr (stront): ≤ 0,02 ppm
Ti (tytan): ≤ 0,1 ppm
Tl (tal): ≤ 0,05 ppm
V (wanad): ≤ 0,05 ppm
Zn (cynk): ≤ 0.1 ppm
Zr (cyrkon): ≤ 0,1 ppm
Pozostałość po zapaleniu (jako siarczan): ≤ 30 ppm
Tożsamość: przechodzi test
Gęstość (d 20/20): ok. 1,7
Zgodność z ACS, ISO, Reag.Ph Eur.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.005191.00517244252
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
concentration
70.0-72.0% HClO4
concentration
70.0-72.0% HClO4
concentration
-
concentration
-
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas nadchlorowy 70%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100514100604022536899718
100514100004022536007168