Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 664,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
336,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-100.5% (iodometric)
form
crystalline powder
autoignition temp.
380 °C
potency
11900 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
impurities
≤0.1% Related substances (unspecified impurities singly) (HPLC), ≤0.15% Related substances (Impurity C) (HPLC), ≤0.15% Related substances (Impurity D) (HPLC), ≤0.2% Oxalic acid, ≤0.2% Related substances (sum of impurities (except impurity A and D)) (HPLC)
sulfated ash (600 °C)
≤0.05%
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C
color
clear
pH
2.2-2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
330 g/L
density
1.65 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
cation traces
Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤2 ppm, heavy metals: ≤10 ppm
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-8,10-11H,1H2
InChI key
TYQCGQRIZGCHNB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Czułe oznaczanie w badaniach metabolicznych: W badaniu wykorzystano kwas (+/-)-4-hydroksy-3-metoksymandelowy-D₃ w analizie spektrometrii mas z chromatografią gazową i jonizacją chemiczną, zapewniając metodę czułego oznaczania metabolitów tyrozyny. Aplikacja ta wspiera wykorzystanie deuterowanych związków w eksperymentach ze znacznikami znakowanymi stabilnymi izotopami w celu zbadania metabolizmu u ludzi (Shimamura et al., 1986).
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade ACS reagent, puriss. p.a. |
| assay 99.0-100.5% (iodometric) | assay - | assay - | assay 99.7-100.5% (oxidimetric) |
| agency reag. Ph. Eur. | agency EP Reference standard | agency - | agency Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form crystalline powder | form solid | form solid | form solid |
| solubility 330 g/L | solubility - | solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 176 g/L at 20 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1004680100 | 04027269294854 |
| 1004680500 | 04027269294861 |
| 1004681000 | 04027269294878 |