Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 282,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 575,00 zł | |
| 6 x 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1320,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł | |
| 6 x 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
282,00 zł
Nazwa produktu
L-Ascorbic acid, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, Ph. Eur., 99.7-100.5% (oxidimetric)
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
99.7-100.5% (oxidimetric)
form
solid
optical activity
[α]20/D +20.5 to +21.5°, c = 10% in H2O
technique(s)
IR spectroscopy: suitable
impurities
related substances, in accordance (HPLC), ≤0.001% heavy metals (by ICP-OES)
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
2.1-2.6 (20 °C, 5%)
mp
190-192 °C ((decomp)) (lit.), 190-194 °C (dec.)
solubility
water: soluble 176 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤10 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution, passes test for identity (IR)
SMILES string
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
application(s)
cell analysis
functional group
ester, hydroxyl, ketone
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
InChI key
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Gene Information
human ... SLC23A2(9962)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| suitability complies for appearance of solution, passes test for identity (IR) | suitability - | suitability - | suitability - |
| grade ACS reagent, puriss. p.a. | grade ACS reagent | grade reagent grade | grade - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic | biological source synthetic (Organic) |
| assay 99.7-100.5% (oxidimetric) | assay ≥99% | assay ≥98% (with Iodine, titration) | assay ≥99.0% (RT) |
| application(s) cell analysis | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Ascorbic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Simultaneous LC-MS/MS determination of vitamins D₂ and D₃ in infant milk powder meeting GB 5009.296-2023 criteria for accuracy and sensitivity.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 33034-250G | 04061835365630 |
| 33034-1KG | 04061826725924 |
| 33034-6X1KG | 04061826725948 |
| 33034-6X250G | 04061826725955 |
| 33034-100G | 04061835365623 |
| 33034-6X100G | 04061826725931 |