Przejdź do
1.00466
Agar ® prime DRBC (dichloran-róża bengalska-chloramfenikol)
GranuCult® prime, according to ISO 21527, FDA-BAM, APHA, granular, selective for molds, for yeasts, pkg of 500 g
Synonim(y):
Agar DRBC, Agar chloramfenikolowy z dichloranem i różem bengalskim, Zmodyfikowane podłoże agarowe z chloramfenikolem Rose-Bengal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
APHA, FDA-BAM, according to ISO 21527
Ph:
5.4-5.8 (25 °C, 32.6 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
selective for molds, yeasts
Application(s):
food and beverages
microbiology
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Consider alternative product 17211-500G
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
agency
APHA, FDA-BAM, according to ISO 21527
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
pink
pH
5.4-5.8 (25 °C, 32.6 g/L in H2O)
solubility
32.6 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for molds, yeasts
General description
GranuCult® prime Dichloran-rose bengal chloramphenicol (DRBC) agar to selektywny agar do oznaczania liczby drożdży i pleśni zanieczyszczających żywność. DRBC jest modyfikacją podłoża Rose-Bengal Chloramphenicol Agar. W porównaniu do RBC, podłoże zawiera Dichloran (0,002 g/L), pH jest obniżone do 5,6, a stężenie Rose-Bengal jest zmniejszone o połowę (0,025 g/L). Powoduje to zwiększoną inhibicję bakterii i drożdży. Włączenie dichloranu służy do hamowania szybkiego rozprzestrzeniania się grzybów śluzowych i ogranicza rozmiary kolonii innych rodzajów, ułatwiając zliczanie kolonii.
Application
GranuCult® prime Dichloran-rose bengal chloramphenicol agar jest odpowiedni do oznaczania liczby drożdży i pleśni zanieczyszczających żywność.
Features and Benefits
  • GranuCult® oferuje najwyższej jakości granulowane pożywki hodowlane
  • Bezpieczny i zrównoważony dzięki zmniejszonemu ryzyku związanemu z wdychaniem drobnego pyłu i substancji toksycznych, co skutkuje bezpieczniejszym środowiskiem pracy.
  • Doskonała zwilżalność, rozpuszczalność i sypkość
  • Wygodny, z minimalną separacją składników i zbrylaniem, nawet w ciepłych lub wilgotnych warunkach
  • Wysoka powtarzalność między partiami
  • Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
  • Duża liczba szczepów testowych przekraczająca wszystkie wymogi regulacyjne
  • Technologia granulacji pozwala na dodanie wielu suplementów, bez konieczności dodawania ich oddzielnie
Analysis Note
Wygląd (klarowność): klarowny do lekko opalizującego
Wygląd (kolor): różowy
Wartość pH (25 °C): 5,4 - 5,8
Test promocji wzrostu zgodnie z aktualną wersją normy DIN EN ISO 11133.
Inokulum na podłożu referencyjnym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Liczba kolonii (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)):
Odzysk na podłożu testowym (Saccharomyces cerevisiae ATCC 9763 (WDCM 00058)): ≥ 50%
Inokulum na podłożu referencyjnym (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Liczba kolonii (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)):
Odzysk na podłożu testowym (Aspergillus brasiliensis (dawniej A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)): ≥ 50%
Inokulum na podłożu referencyjnym (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Liczba kolonii (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)):
Odzysk na podłożu testowym (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)): ≥ 50 %
Inokulum na podłożu referencyjnym (Mucor racemus ATCC 42647 (WDCM00181)):
Liczba kolonii (Mucor racemus ATCC 42647 (WDCM00181)):
Odzysk na podłożu testowym (Mucor racemus ATCC 42647 (WDCM00181)): ≥ 50%
Wzrost (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): brak wzrostu
Wzrost Escherichia coliATCC 25922 (WDCM 00013): brak wzrostu
Wzrost (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)): brak wzrostu
Inkubacja: 5 dni w temperaturze 25 ± 1 °C
Stopień odzysku 50% odpowiada wartości produktywności 0,5.
Podana liczba kolonii wynika z sumy potrójnego oznaczenia.
Podłoże referencyjne: Agar dekstrozowy SABOURAUD
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.000701.004651.00465
suitability
selective for molds, yeasts
suitability
Campylobacter spp.
suitability
molds, yeasts
suitability
molds, yeasts
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
agency
APHA, according to ISO 21527, FDA-BAM
agency
ISO
agency
APHA, FDA-BAM, ISO 21527-2:2017
agency
APHA, FDA-BAM, ISO 21527-2:2017
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
form
granular
form
powder (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100466050004022536698397
100466050704027269126971