Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł | |
| 10 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 070,00 zł | |
Przewidywana wysyłka DZISIAJzMerck Life Science sp. z o.o. | 12 070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1740,00 zł
Quality Level
agency
DAB, JP, USP
description
EMPROVE® EXPERT DAB,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
potency
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
solubility
100 g/L
density
1.47 g/cm3 at 20 °C
bulk density
640 kg/m3
storage temp.
2-30°C
General description
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| agency DAB, USP, JP | agency traceable to USP 1294808 | agency - | agency - |
| technique(s) API processing | cocrystal formation: suitable, API processing | salt formation: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - |
| form solid | form - | form - | form crystals |
| bulk density 640 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| solubility 100 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line TraceCERT® | product line phyproof® Reference Substance |
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Instead of addressing API solubility during formulation, tackle it early during development. Read about the various methods for API processing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1002869010 | 04022536906737 |
| 1002861000 | 04022536906720 |