PHR1125
L-Glutamine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, L-Glutamic acid 5-amide, Levoglutamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1294808
rodzina API
glutamine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
185 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?