Przejdź do
1.00266
Colour Reference Solutions BY
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (BY1-BY7), Certipur®
Synonim(y):
Wzorce referencyjne o brązowo-żółtym kolorze (oznaczone kolejno od BY1 do BY7)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
agency
according to Ph. Eur. color intensity testing BY1-BY7
product line
Certipur®
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Zestaw zawiera zestaw siedmiu wzorców referencyjnych o brązowo-żółtej barwie (oznaczonych kolejno od BY1 do BY7) oraz 3 puste kuwety na próbki. Roztwory są wytwarzane z 3 roztworów soli metali pierwotnych: chlorku żelaza(III), chlorku kobaltu(II) i siarczanu miedzi(II), zgodnie z rozdziałem 2.2.2 "Stopień zabarwienia cieczy" Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.).
Application
Wzorce referencyjne koloru są stosowane jako wzorce kalibracyjne i/lub wzorce kontroli jakości do pomiaru stopnia zabarwienia roztworów zgodnie z Ph. Eur. Metoda 1.
Features and Benefits
  • Gotowe do użycia roztwory
  • Przygotowane i zakwalifikowane zgodnie z Ph. Eur.
  • Stabilne roztwory o okresie trwałości wynoszącym 3 lata
  • Wraz ze szczegółowym certyfikatem analizy dla skutecznego systemu zarządzania jakością
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.002671.002691.00268
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pictograms
Health hazardCorrosion
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Met. Corr. 1
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Microbial culture media is available in both powdered and granulated forms. This article compares the characteristics of each culture media format with regards to safety, handling and convenience.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100266000104022536740256