Przejdź do
1.00268
Colour Reference Solutions GY
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (GY1-GY7), Certipur®
Synonim(y):
Kolorowe roztwory kalibracyjne GY (zielonkawożółty): GY1-GY7 zgodnie z Ph. Eur.Method 1.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 set
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
according to Ph. Eur. color intensity testing GY1-GY7
product line
Certipur®
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
format
multi-component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Zestaw zawiera zestaw siedmiu kuwet zawierających zielonkawo-żółte (oznaczone kolejno od GY1 do GY7) wzorce kolorów i 3 puste kuwety na próbki. Roztwory są wytwarzane z 3 podstawowych roztworów soli metali: chlorku żelaza(III), chlorku kobaltu(II) i siarczanu miedzi(II), zgodnie z rozdziałem 2.2.2 "Stopień zabarwienia cieczy" Farmakopei Europejskiej (Ph. Eur.).
Application
Wzorce referencyjne koloru są stosowane jako wzorce kalibracyjne i/lub wzorce kontroli jakości do pomiaru stopnia zabarwienia roztworów zgodnie z Ph. Eur. Metoda 1.
Features and Benefits
  • Gotowe do użycia roztwory
  • Przygotowane i zakwalifikowane zgodnie z Ph. Eur.
  • Stabilne roztwory o okresie trwałości wynoszącym 3 lata
  • Wraz ze szczegółowym certyfikatem analizy dla skutecznego systemu zarządzania jakością
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.002671.002661.00269
description
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (GY1-GY7), Certipur®
description
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (Y1-Y7), Certipur®
description
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 (BY1-BY7), Certipur®
description
for examination of the colour of solutions related to Ph. Eur. method 1 ( R1-R7), Certipur®
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
coatings
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
wgk
WGK 3
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)