Przejdź do
1.00250
Phosphoric acid 75%
EMPROVE® EXPERT
Synonim(y):
Orthophosphoric acid, o-Phosphoric acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
866,00 zł
200 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 160,00 zł
950 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
49 890,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352301
866,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
EMPROVE® EXPERT
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
14.7 cSt(25 °C)
bp
135 °C
mp
-17 °C
density
1.58 g/cm3 at 20 °C
application(s)
parenterals
storage temp.
2-30°C
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.005525.438281.00565
application(s)
parenterals
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
density
1.58 g/cm3 at 20 °C
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.), 1.84 g/cm3 at 38 °C
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
LiChropur
product line
EMSURE®
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
vapor pressure
2 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100250920004054839392023
100250995004054839392030
100250901004027269219598