Przejdź do
1.00191
Agar z siarczynem bizmutu (BS) ® prime
acc. to Wilson and Blair, NutriSelect® Prime, powder, pack of 500 g, suitable for microbiology
Synonim(y):
Agar z siarczynem wismutu, BSA, WILSON BLAIR Agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
834,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Prime
Agency:
ISO 6579-1, USP 31
Ph:
7.7±0.2 (25 °C)
Form:
powder
Suitability:
selective and differential for enterobacteriaceae: Salmonella spp.
Application(s):
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
834,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
ISO 6579-1, USP 31
description
FDA-BAM
form
powder
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.7±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
selective and differential for enterobacteriaceae: Salmonella spp.
General description
NutriSelect® Agar z siarczynem bizmutu (BS) wprowadzony przez Wilson-Blair (1927) jest specjalnie zaprojektowany do izolacji i różnicowania Salmonella spp z żywności, paszy dla zwierząt i innych materiałów właśnie wtedy, gdy chodzi o wykrycie Salmonella enterica subspecies enterica serovars Typhi i Paratyphi.
Kolonie SalmonelliH2Sdodatniej wykazują czernienie z powodu tworzenia się siarczku żelaza. Selektywność pożywki zwiększa obecność zieleni brylantowej i siarczynu bizmutu, które hamują wzrost bakterii Gram-dodatnich i bakterii z grupy coli w próbce.
Pepton, ekstrakt mięsny i glukoza umożliwiają dobry wzrost. Fosforan disodu działa jako bufor w celu utrzymania pH, a agar jest środkiem zestalającym.
Application
NutriSelect® Bismuth Sulfite (BS) Agar jest używany do izolowania i różnicowania Salmonella spp. z żywności, paszy dla zwierząt i innych materiałów. Podłoże jest używane do selektywnej hodowli gatunków, gdy spodziewane są S. typhi i S. paratyphi .
Analysis Note
Kolonie Salmonella wykazują czernienie po 18 godzinach inkubacji.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.03853736081.03854
suitability
selective and differential for enterobacteriaceae: Salmonella spp.
suitability
selective and differential for Salmonella Shigella
suitability
selective and differential for Candida spp.
suitability
selective and differential for Vibrio spp.
agency
ISO 6579-1, USP 31
agency
ISO 6579
agency
-
agency
ISO 21872
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
agriculture
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
veterinary, microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10045-89-3
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100191050004027269184414