Przejdź do
1.00079
Selektywny suplement Bolton Broth
according to ISO 10272-1, for Campylobacter spp., pkg of 10 vials, For the preparation of Bolton Selective Enrichment Broth
Synonim(y):
Selektywny suplement Campylobacter
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
10 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
according to ISO 10272-1
Quality Segment
reg. compliance
FDA -BAM
form
lyophilized powder
composition
Amphotericin B, 5 mg , Cefoperazone, 10 mg , Trimethoprim, 10 mg , Vancomycin, 10 mg
packaging
pkg of 10 vials
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp., Listeria spp.
General description
Bolton Broth Selective Supplement to mieszanka czterech różnych antybiotyków w formie liofilizatu. Wankomycyna, cefoperazon i trimetoprim hamują wzrost bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych. Amfoterycyna B w znacznym stopniu ogranicza wzrost drożdży i pleśni.
Application
Bolton Broth Selective Supplement jest dodatkiem stosowanym podczas przygotowywania Bolton Selective Enrichment Broth do wzbogacania żywności w Campylobacter .
Analysis Note
Test promocji wzrostu zgodnie z ISO 11133
Mieszane inokulum Campylobacter, E.coli i P.mirabilis.
Dodatkowo monokultura E.coli i P.mirabilis.
Następnie potwierdzenie na podłożu mCCDA lub Tryptic soy agar
Inokulum na podłożu referencyjnym
- Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004):
10 - 100
- Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005): 10 - 100
- Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156): 10 - 100
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013): ≥ 1000
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): ≥ 1000
- Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023): ≥ 1000
Wzrost na mCCDA
- Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004):
>10 CFU
- Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005): >10 CFU
- Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156): >10 CFU
Wzrost na agarze Tryptic soy
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013):
brak wzrostu
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012): brak wzrostu
- Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023): brak wzrostu
Kolor kolonii
- Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004):
szarawy
- Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005): szarawy
- Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156): szarawy
Inkubacja:
Bulion Bolton: 5 godzin w 44°C, następnie 44 godziny w 41,5°C, Anaerocult C
Potwierdzenie na mCCDA: co najmniej 44 godziny w 41,5°C, Anaerocult C
Potwierdzenie na agarze sojowym tryptycznym: 24 godziny w 35°C, tlenowe
Other Notes
Zastępuje: 1.00079.0017
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.000711.070061.00898
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solid
form
lyophilized powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
microbiology
pathogen testing
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
suitability
Campylobacter spp., Listeria spp.
suitability
Campylobacter spp.
suitability
selective for Listeria spp.
suitability
Escherichia coli, coliforms
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100079001004027269168544
100079001704027269176631