Przejdź do
09-718
Przeciwciało anty-TGIF2
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Czynnik homeobox 2 indukowany przez TGFB, czynnik 2 indukowany przez transkrypcyjny czynnik wzrostu beta
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
19
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TGIF2 (60436)
mouse ... TGIF2(228839)
rat ... TGIF2 (499929)
General description
28 kDa
Immunogen
Epitop: a.a. 189-203
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH (C)-EQDKEDFSSFQLLVE odpowiadający a.a. 189-203 ludzkiego TGIF.
Application
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Czynniki transkrypcyjne
Przeciwciało anty-TGIF2 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania TGIF2, znanego również jako czynnik 2 indukowany przez transkrypcyjny czynnik wzrostu beta i zostało zatwierdzone w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje TGIF2
Physical form
Oczyszczone immunologicznie królicze IgG w PBS, 0,1% azydku sodu, 30% glicerolu
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Przed zdjęciem korka odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-11705-118SAB2501033
species reactivity
rat, human, mouse
species reactivity
human, mouse, bovine, rat
species reactivity
mouse, bovine, human, rat
species reactivity
rat, canine, human, mouse
clone
polyclonal
clone
bFM-1, monoclonal
clone
bFM-2, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
goat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2