Przejdź do
09-403
Przeciwciało anty-TKS5 (SH3 #1)
from rabbit
Synonim(y):
Białko adaptorowe TKS5, białko zawierające pięć domen SH3, domeny SH3 i PX 2A, wiele domen SH3 1, białko zawierające wiele domen SH3 1, pięć domen SH3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
6
1960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 maja 2027Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SH3PXD2A(9644)
mouse ... Sh3Pxd2A(14218)
General description
130-150 kDa W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Tks5 (wcześniej znane jako Fish) jest dużym białkiem rusztowania z jedną amino-końcową domeną PX i pięcioma domenami SH3. Jest ono cytoplazmatyczne w normalnych fibroblastach. W komórkach transformowanych przez Src, Tks5 lokalizuje się w podosomach. Koekspresja Tks5 i konstytutywnie aktywnego Src w komórkach raka nabłonkowego spowodowała pojawienie się podosomów/invadopodii. Komórki z obniżoną ekspresją Tks5 są słabo inwazyjne przez matrigel. Tks5 ulega ekspresji i jest zlokalizowany w podosomach/inwadopodiach w niektórych inwazyjnych ludzkich liniach komórkowych raka i tkankach nowotworowych, w szczególności w rakach piersi i czerniakach. Zatem Tks5 wydaje się być wymagany do tworzenia podosomów/inwadopodiów i inwazji niektórych komórek nowotworowych.
Immunogen
Epitop: 166-225 aa
Rekombinowane białko, aa: 166-225. Homologia: człowiek, pies, koń, szczur, krowa (100%, 60/60); kurczak (93%, 56/60)
Application
Analiza Western Blot: Przeciwciało wykryło TKS5 w 20 μg lizatu NIH-3T3 (100% konfluentnego).
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Przeciwciało anty-TKS5 (SH3 #1) wykrywa poziom TKS5 (SH3 #1) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB, IC i IP.
Biochem/physiol Actions
Inne homologie: Człowiek, Pies, Koń, Szczur i Bydło (100% homologii sekwencji), Kurczak (93% homologii sekwencji)
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczono w 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 150 mM NaCl z 0,05% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Western Blot::
Lizat NIH-3T3 (100% konfluentny)
Immunocytochemia:
Komórki myszy 3T3-Src(Y527F)
Routinely evaluated by Western Blot on NIH-3T3 (100% confluent) lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
09-268MABT336MABT337
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
13H6.3, monoclonal
clone
9H2.1, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
QCM™ Gelatin Invadopodia Assays provide optimized materials and protocols to enable reproducible analysis of invadopodia in invasive tumor cells (Catalog No. ECM670 for green fluorescence, Catalogue No. ECM671 for red fluorescence). Reagents are provided for coating glass culture surfaces with fluorescent matrix and for colocalizing the actin cytoskeleton and nuclei with invadopodial degradation sites. This assay may also be used for assessing the activity of inhibitors and promoters of invadopodia formation and function. Furthermore, different cell types and individual cells in heterogeneous populations may be analyzed for invasive potential. Finally, the assay kits provide troubleshooting suggestions, recommendations for coating on multiple substrate formats, and example studies in several assay systems (e.g., various cell types, time-course studies, degradation modulation).
Karla C Williams et al.
Oncogene, 38(19), 3598-3615 (2019-01-18)
Invadopodia are cell protrusions that mediate cancer cell extravasation but the microenvironmental cues and signaling factors that induce invadopodia formation during extravasation remain unclear. Using intravital imaging and loss of function experiments, we determined invadopodia contain receptors involved in chemotaxis
Samuel J Ghilardi et al.
Molecular biology of the cell, 32(18), 1707-1723 (2021-07-01)
Interactions between the actin cytoskeleton and the plasma membrane are important in many eukaryotic cellular processes. During these processes, actin structures deform the cell membrane outward by applying forces parallel to the fiber's major axis (as in migration) or they
Nawal Bendris et al.
Journal of cell science, 129(14), 2804-2816 (2016-06-10)
The ability of cancer cells to degrade the extracellular matrix and invade interstitial tissues contributes to their metastatic potential. We recently showed that overexpression of sorting nexin 9 (SNX9) leads to increased cell invasion and metastasis in animal models, which
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
09-40304053252620867