Merck
09-268
Przeciwciało anty-TKS5 (SH3 #4)
from rabbit
Synonim(y):
Białko adaptorowe TKS5, białko zawierające pięć domen SH3, domeny SH3 i PX 2A, wiele domen SH3 1, białko zawierające wiele domen SH3 1, pięć domen SH3
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
immunocytochemistry
Species reactivity:
mouse, human
Citations:
5
Technique(s):
immunocytochemistry: suitable
Uniprot accession no.:
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-TKS5 (SH3 #4), from rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... SH3PXD2A(9644)
Analysis Note
Kontrola
Komórki myszy 3T3-Src(Y527F)
Evaluated by immunocytochemistry on mouse 3T3-Src(Y527F) cells.
Application
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Przeciwciało anty-TKS5 (SH3 #4) jest przeciwciałem przeciwko TKS5 (SH3 #4) do stosowania w IC.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
General description
130-150 kDa W niektórych lizatach komórkowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Tks5 (wcześniej znane jako Fish) jest dużym białkiem rusztowania z jedną amino-końcową domeną PX i pięcioma domenami SH3. Jest ono cytoplazmatyczne w normalnych fibroblastach. W komórkach transformowanych przez Src, Tks5 lokalizuje się w podosomach. Koekspresja Tks5 i konstytutywnie aktywnego Src w komórkach raka nabłonkowego spowodowała pojawienie się podosomów/invadopodii. Komórki z obniżoną ekspresją Tks5 są słabo inwazyjne przez matrigel. Tks5 ulega ekspresji i jest zlokalizowany w podosomach/inwadopodiach w niektórych inwazyjnych ludzkich liniach komórkowych raka i tkankach nowotworowych, w szczególności w rakach piersi i czerniakach. Zatem Tks5 wydaje się być wymagany do tworzenia podosomów/inwadopodiów i inwazji niektórych komórek nowotworowych.
Immunogen
Epitop: 833-892 aa
Rekombinowane białko, aa: 833-892
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczono w 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 150 mM NaCl z 0,05% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 1 roku od daty otrzymania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cameron P Bracken et al.
The EMBO journal, 33(18), 2040-2056 (2014-07-30)
The microRNAs of the miR-200 family maintain the central characteristics of epithelia and inhibit tumor cell motility and invasiveness. Using the Ago-HITS-CLIP technology for transcriptome-wide identification of direct microRNA targets in living cells, along with extensive validation to verify the
Lidia Chellini et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 81, 17-33 (2018-10-28)
The invasive phenotype of serous ovarian cancer (SOC) cells is linked to the formation of actin-based protrusions, invadopodia, operating extracellular matrix (ECM) degradation and metastatic spread. Growth factor receptors might cause engagement of integrin-related proteins, like the polarity protein IQ-domain
Olivia R Grafinger et al.
Journal of cell science, 133(9) (2020-03-25)
Malignant cancer cells can invade extracellular matrix (ECM) through the formation of F-actin-rich subcellular structures termed invadopodia. ECM degradation at invadopodia is mediated by matrix metalloproteinases (MMPs), and recent findings indicate that membrane-anchored membrane type 1-matrix metalloproteinase (MT1-MMP, also known
Pilar Cejudo-Martin et al.
PloS one, 9(9), e107674-e107674 (2014-09-27)
Tks5 is a scaffold protein and Src substrate involved in cell migration and matrix degradation through its essential role in invadosome formation and function. We have previously described that Tks5 is fundamental for zebrafish neural crest cell migration in vivo.
Helene H Jensen et al.
PloS one, 10(11), e0141871-e0141871 (2015-11-05)
Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) is a bacterial pathogen that infects the epithelial lining of the small intestine and causes diarrhea. Upon attachment to the intestinal epithelium, EPEC uses a Type III Secretion System to inject its own high affinity receptor