Przejdź do
07-875
Przeciwciało anty-fosfo-PKCδ (Ser664)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
PRKCD, PKC delta, PKCd, kinaza białkowa C, delta
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
2
1910,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer664)
Gene Information
human ... PRKCD(5580)
General description
78 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki fosfo-PKCδ (Ser664).
Application
Analiza immunoblot: Rozcieńczenie 1:1000 tej partii wykryło fosfo-PKCδ (Ser664) w lizacie RIPA komórek K562 traktowanych PMA.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Wykrywaj fosfo-PKCδ (Ser664) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-PKCδ (Ser664) zatwierdzonego do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przewiduje się, że będzie słabiej reagować krzyżowo z myszami na podstawie homologii sekwencji, ale nie zostało to przetestowane.
Rozpoznaje fosfo-PKCδ (Ser664), słabiej z mysim i szczurzym PKCδ (Ser662) oraz PKCα (Ser657) i PKCβII (Ser662).
Physical form
100 μl króliczej poliklonalnej IgG oczyszczonej metodą powinowactwa w 50% buforze do przechowywania (PBS (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,3 zawierający 1,0 mg/ml BSA (IgG, bez proteaz) i 0,05% azydku sodu) i 50% glicerolu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-790SAB5700371SAB1412060
species reactivity
human
species reactivity
human, rat, rabbit
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
8H6, monoclonal
Gene Information
human ... PRKCD(5580)
Gene Information
human ... PRKCA(5578)
Gene Information
human ... PRKCD(5580)
Gene Information
human ... PRKCD(5580)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patrick Kwok-Shing Ng et al.
Cancer cell, 33(3), 450-462 (2018-03-14)
The functional impact of the vast majority of cancer somatic mutations remains unknown, representing a critical knowledge gap for implementing precision oncology. Here, we report the development of a moderate-throughput functional genomic platform consisting of efficient mutant generation, sensitive viability
Steven M Hill et al.
Cell systems, 4(1), 73-83 (2016-12-27)
Signaling networks downstream of receptor tyrosine kinases are among the most extensively studied biological networks, but new approaches are needed to elucidate causal relationships between network components and understand how such relationships are influenced by biological context and disease. Here, we investigate
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-87504053252740824