Kluczowe dokumenty
SAB5700371
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Phospho-PKCdelta-Y311produkowane u królików
Synonim(y):
ALPS3, CVID9, PKCD, PKCδ, PRKCD, nPKC-delta
Wybierz wielkość
100 μL
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
77
80
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
2.5 mg/ml
metody
western blot: 1:500-1:2000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr311)
informacje o genach
human ... PRKCD(5580)
Opis ogólny
Kinaza białkowa C (PKC) to rodzina kinaz białkowych specyficznych dla seryny i treoniny, które mogą być aktywowane przez wapń i drugi przekaźnik - diacyloglicerol. Członkowie rodziny PKC fosforylują wiele różnych docelowych białek i wiadomo, że są zaangażowani w różne szlaki sygnalizacji komórkowej. Członkowie rodziny PKC służą również jako główne receptory dla estrów forbolu, klasy promotorów nowotworów. Każdy członek rodziny PKC ma specyficzny profil ekspresji i uważa się, że odgrywa różne role w komórkach. Białko kodowane przez ten gen jest jednym z członków rodziny PKC. Badania zarówno na ludziach, jak i myszach wykazują, że kinaza ta jest zaangażowana w sygnalizację komórek B oraz w regulację wzrostu, apoptozy i różnicowania różnych typów komórek. Zaobserwowano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko.
Immunogen
Peptyd specyficzny dla fosforu odpowiadający resztom otaczającym Y311 ludzkiego PKCdelta
Postać fizyczna
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 50% glicerolem, pH 7,3.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20 ℃. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)