Przejdź do
07-832
Przeciwciało anty-fosfo-FAK (Tyr861)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
Ogniskowa kinaza adhezyjna, pp125FAK, FADK1, PTK2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
chicken, human, mouse
Application:
ICC, WB
Citations:
2
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
chicken, human, mouse
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr861)
Gene Information
human ... PTK2(5747)
General description
125 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki, mysi, szczurzy, kurzy i żabi fosfo-FAK (Tyr861)
Application
Wykrywaj fosfo-FAK (Tyr861) za pomocą tego przeciwciała anty-fosfo-FAK (Tyr861) zatwierdzonego do stosowania w WB i IC.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem na podstawie homologii sekwencji (100%), ale nie została przetestowana.
Rozpoznaje fosforylowany FAK (Tyr861)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-89206-543ABT135
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
chicken, human, mouse
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, hamster, mouse, rat
species reactivity
rat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
Q05397
UniProt accession no.
Q14289
UniProt accession no.
Q05397
UniProt accession no.
Q05397
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Focal adhesion kinase signaling controls cyclic tensile strain enhanced collagen I-induced osteogenic differentiation of human mesenchymal stem cells.
Donald F Ward,William A Williams,Nicole E Schapiro,Genevieve L Weber,Samuel R Christy et al.
Molecular & Cellular Biomechanics : Mcb null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-83204053252588327