Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
89
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, hamster, mouse, rat
should not react with
avian
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTK2(5747)
General description
125 kDa
Ogniskowa kinaza adhezyjna (FAK) jest niereceptorową białkową kinazą tyrozynową odkrytą jako substrat dla Src i jako kluczowy element sygnalizacji integrynowej. FAK odgrywa kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się komórek, różnicowaniu, migracji, śmierci komórek i przyspieszaniu przejścia fazy G1 do S cyklu komórkowego. Regulacja FAK obejmuje fosforylację wielu reszt tyrozynowych i serynowych. Fosforylacja tyrozyny jest generalnie związana z pozytywną regulacją i promocją wzrostu, jednak defosforylacja w tych miejscach występuje, gdy komórki wchodzą w mitozę (faza M cyklu komórkowego). W przeciwieństwie do tego, fosforylacja seryny pozostaje wysoka lub wzrasta, gdy komórki wchodzą w mitozę i może odgrywać rolę w demontażu ogniskowej adhezji. FAK i jego stany fosforylacji są związane z przerzutami raka i przeżyciem komórek nowotworowych oraz wzrostem niezależnym od adhezji. Ponadto, ostatnie dowody wskazują, że wzrost aktywności FAK w ludzkich komórkach rakowych jest związany ze zwiększonym potencjałem inwazyjnym. Centralna rola w powstawaniu i progresji nowotworów sugeruje, że FAK jest atrakcyjnym celem interwencji terapeutycznej.
Immunogen
Pochodzące z pGEX białko fuzyjne zawierające reszty 748-1053 ludzkiego FAK
Application
Immunocytochemia: 10 μg/mL z poprzedniej partii wykazało dodatnie barwienie immunologiczne dla Fak w komórkach Ref 52 utrwalonych 3,7% formaldehydem.
Immunoprecypitacja: 4 μg z poprzedniej partii immunoprecypitowało FAK z 500 μg mysiego lizatu 3T3/A31 RIPA.
Immunoprecypitacja: 4 μg z poprzedniej partii immunoprecypitowało FAK z 500 μg mysiego lizatu 3T3/A31 RIPA.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Sygnalizacja cytoszkieletowa
To przeciwciało anty-FAK jest zatwierdzone do stosowania w WB, IP, IC do wykrywania FAK.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Oczyszczone królicze poliklonalne IgG w buforze zawierającym bufor do przechowywania (0,1 M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15 M NaCl, 0,05% azydek sodu). Przechowywać w temperaturze -20°C.
Preparation Note
Stabilność przez 1 rok od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Evaluated by western blot on RIPA lysates from murine 3T3/A31 or human A431 RIPA cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected FAK in RIPA lysates from murine 3T3/A31 and previously in human A431 RIPA cell lysate.
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected FAK in RIPA lysates from murine 3T3/A31 and previously in human A431 RIPA cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-591
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c