Przejdź do
07-807
Przeciwciało anty-fosfo-Met (Tyr1003)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
c-Met, cmet, HGFR, RCCP2, protoonkogen met (receptor czynnika wzrostu hepatocytów)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB
Citations:
2
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1003)
Gene Information
human ... MET(4233)
General description
155 kDa
Immunogen
Peptyd odpowiadający regionowi aminokwasowemu obejmującemu ludzki, mysi i szczurzy fosfo-Met (Tyr1003).
Application
Przeciwciało anty-fosfo-Met (Tyr1003) jest przeciwciałem przeciwko fosfo-Met (Tyr1003) do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami i szczurami na podstawie pełnej homologii sekwencji.
Rozpoznaje Met fosforylowany na Tyr1003.
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-81005-1049SAB4300599
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
4F8.2, monoclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A selective c-met inhibitor blocks an autocrine hepatocyte growth factor growth loop in ANBL-6 cells and prevents migration and adhesion of myeloma cells
Hov, H?kon, et al
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 10, 6686-6694 (2004)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-80704053252735264