Przejdź do
05-1049
Przeciwciało anty-Met (zewnątrzkomórkowe), klon 4F8.2
clone 4F8.2, from mouse
Synonim(y):
Receptor HGF, receptor HGF/SF, kinaza tyrozynowa protoonkogenu Met, receptor SF, receptor czynnika rozpraszającego, protoonkogen met, protoonkogen met (receptor czynnika wzrostu hepatocytów), onkogen MET
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4F8.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
5
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4F8.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MET(4233)
General description
170 kDa
Protoonkogen Met (c-Met, receptor HGF/SF, HGFR) jest receptorową kinazą tyrozynową, która jest aktywowana po związaniu czynnika wzrostu hepatocytów (HGF). Stymuluje to autofosforylację na Tyr1234/Tyr1235, co prowadzi do plejotropowych zdarzeń sygnalizacyjnych w komórkach nabłonkowych, które stymulują wiele procesów komórkowych, w tym proliferację komórek, wzrost, różnicowanie, migrację/inwazję komórek i nowotworzenie. W efektach tych pośredniczą białka zawierające domenę SH2, które wiążą się z C-końcowym ogonem c-Met. Uważa się, że przewlekła stymulacja Met na komórkach nowotworowych odgrywa rolę w przerzutach, a dysregulacja aktywności c-Met jest bezpośrednio związana z onkogenezą, co czyni ją ważnym celem nowotworów.
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające aminokwasom 80-434 ludzkiego Met.
Epitop: Domena zewnątrzkomórkowa (N-termin)
Application
Analiza Western Blot:
Ta partia wykryła Met w rozcieńczeniu 1:1000 w lizacie komórek HEK293 rozdzielonym przez SDS-PAGE i przeniesionym na PVDF.
Analiza immunohistochemiczna:
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Czynniki wzrostu i receptory
Wykryj Met (zewnątrzkomórkowy) przy użyciu tego przeciwciała anty-Met (zewnątrzkomórkowego), klon 4F8.2 zatwierdzony do stosowania w IH(P) i WB.
Biochem/physiol Actions
Wykrywa Met w domenie zewnątrzkomórkowej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko G
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w 0,1M Tris-Glicyna (pH7,4), 150mM NaCl z 0,05% NaN3.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem nasadki, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Routinely evaluated by Western Blot.
Western Blot Analysis:
This lot detected Met at 1:1,000 dilution in HEK293 cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 05-237
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-81007-807SAB4501868
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
-
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
species reactivity
human
clone
4F8.2, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:20000, western blot: 1:500-1:1000
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Ilia Atanelishvili et al.
PloS one, 11(9), e0162357-e0162357 (2016-09-02)
Pulmonary fibrosis represents the terminal stage of a diverse group of lung diseases including scleroderma associated interstitial lung disease. The molecular mechanisms underlying the pathogenesis of lung fibrosis are not well understood and there is a great need for more
Charles Finsterwald et al.
The European journal of neuroscience, 34(7), 1053-1061 (2011-09-08)
Acquisition of a mature dendritic morphology is critical for neural information processing. In particular, hepatocyte growth factor (HGF) controls dendritic arborization during brain development. However, the cellular mechanisms underlying the effects of HGF on dendritic growth remain elusive. Here, we
Christopher C Phelps et al.
Infection and immunity, 86(10) (2018-08-01)
Listeria monocytogenes is a facultative intracellular pathogen that infects a wide variety of cells, causing the life-threatening disease listeriosis. L. monocytogenes virulence factors include two surface invasins, InlA and InlB, known to promote bacterial uptake by host cells, and the