This product is a polyclonal Anti-serum. The specific antibody concentration is not determined, but expected to range from 1-3 mg/mL. For western blotting, a 1:1000–1:5000 dilution range is recommended.
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 μL | Sprawdź dostępność w koszyku | 766,00 zł | |
| 200 μL | Sprawdź dostępność w koszyku | 2440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
766,00 zł
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human, canine, rat, primate
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CTCF(10664)
General description
Immunogen
Application
Niezależne laboratorium potwierdziło, że to przeciwciało immunoprecypituje chromatynę związaną z CTCF z komórek WEHI B.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C.
Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-309, ekstrakt jądrowy komórek Hela. Dodaj równą objętość buforu redukującego Laemmli do 10 µl ekstraktu i gotuj przez 5 minut, aby zredukować preparat. Załadować 20 µg zredukowanego ekstraktu na pas dla minigelów.
Western Blot Analysis:
A 1:1000–1:5000 dilution of this lot detected CTCF in HeLa nuclear extract. A previous lot detected CTCF in K562 nuclear extract (data not shown).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| species reactivity mouse, human, canine, rat, primate | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form serum | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone 1.2.1.5.4, monoclonal | clone 1.2.1.5.4, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... CTCF(10664) | Gene Information human ... CTCF(10664) | Gene Information human ... CTCF(10664) | Gene Information human ... CTCFL(140690) |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-729-25UL | 04054839337413 |
-
What is the concentration of this antibody?