Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WDR5(11091)
General description
Immunogen
Application
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Histony
Biochem/physiol Actions
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:4000 tego przeciwciała wykryło WDR5 w 10 µg ekstraktu jądrowego HeLa.
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected WDR5 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone 7B11, monoclonal | clone polyclonal |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated |
| species reactivity human | species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human | species reactivity - |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-706 | 04053252731266 |