Merck
ABE1075
Przeciwciało przeciwko białku 5 zawierającemu powtórzenia WD
serum, from rabbit
Synonim(y):
WD repeat-containing protein 5, BMP2-induced 3-kb gene protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... WDR5(11091)
General description
Białko 5 zawierające powtórzenia WD (WDR5) lub alternatywnie białko genu 3kb indukowanego przez BMP2, jest kodowane przez ludzki gen o nazwie WDR5/BIG3 i jest częścią rodziny białek z powtórzeniami WD-40, które wydają się ułatwiać tworzenie kompleksów wielobiałkowych, podobnie jak taśma klejąca wiąże ze sobą różne składniki. Białka WD są zaangażowane w szeroki zakres funkcji i procesów komórkowych, w tym w progresję cyklu komórkowego, aktywację genów homeobox, apoptozę, regulację genów i metylację histonów. Jedną z najlepiej zbadanych aktywności WDR5 jest bycie częścią kompleksu wielobiałkowego, który ułatwia metylację histonów, w szczególności histonu H3, poprzez interakcję z MLL, metylotransferazą histonów. WDR5 ulega również ekspresji w rozwijających się komórkach kostnych, w tym osteoblastach, chondrocytach i komórkach zrębu szpiku i działa w celu przyspieszenia różnicowania osteoblastów i pozytywnie promuje sygnalizację Wnt w rozwijających się tkankach kostnych.
~37 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu białku 5 zawierającemu powtórzenie WD.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła białko 5 zawierające powtórzenie WD w badanych lizatach komórkowych. (Wysocka, J., et al. (2003). Genes Dev. 17(7):896-911; Tyagi, S., et al. (2007). 27(1):107-119.; Jin, S., et al. (2010). J Clin Invest. 120(2):593-606.; Tyagi, S., et al. (2009). EMBO J. 28(20):3185-3195.; Diao, Y., et al. (2012). Cell Stem Cell. 11(2):231-241.; Schram, A. W., et al. (2013). PLoS One. 8(7):e70035.).
To przeciwciało przeciwko białku 5 zawierającemu powtórzenia WD zostało zatwierdzone do stosowania w Western blotting w celu wykrywania białka 5 zawierającego powtórzenia WD.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Physical form
Królicza surowica poliklonalna zawierająca 0,05% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected WD repeat containing protein 5 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABE107504053252956041