Przejdź do
07-697
Przeciwciało przeciwko E-kadherynie
serum, Upstate®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, WB
Citations:
20
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1692
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CDH1(999)
General description
106kDa
Kadheryna-1 (UniProt: P12830; znana również jako CAM 120/80, Epithelial cadherin, E-cadherin, Uvomorulin, CD324) jest kodowana przez gen CDH1 (znany również jako CDHE, UVO) (Gene ID: 999) u człowieka. Kadheryny są zależnymi od wapnia cząsteczkami adhezji komórkowej, które uczestniczą w adhezji komórka-komórka podczas embriogenezy, rozwoju, organogenezy i różnicowania. E-kadheryna jest jednoprzebiegową glikoproteiną błonową typu I, która ulega ekspresji głównie w nienowotworowych tkankach nabłonkowych. Jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-22) i propeptydem (aa 23-154), które są następnie odcinane w celu wytworzenia dojrzałej formy zawierającej domenę zewnątrzkomórkową (aa 155-709), domenę transbłonową (aa 710-730) i domenę cytoplazmatyczną (aa 731-882). Wykazano, że N-glikozylacja w Asn-637 jest niezbędna do jej ekspresji, składania i transportu. Wiadomo, że E-kadheryna zawiera pięć domen kadherynowych. Trzy jony wapnia są zwykle związane na interfejsie każdej domeny kadheryny i usztywniają połączenia, nadając silną krzywiznę ektodomenie o pełnej długości. Potranslacyjnie może ona zostać rozszczepiona na trzy łańcuchy: E-Cad/CTF1 (aa 701-882); E-Cad/CTF2 (aa 732-882); oraz E-Cad/CTF3 (aa 751-882). Podczas apoptozy lub przy napływie wapnia jest on rozszczepiany przez związaną z błoną metaloproteinazę (ADAM10; w resztach 700-701), co powoduje przerwanie adhezji komórka-komórka, a następnie uwolnienie b-kateniny do cytoplazmy. Pozostały produkt rozszczepienia związany z błoną jest następnie szybko degradowany przez wewnątrzkomórkowy szlak proteolityczny. Może być również rozszczepiony przez PS1/g-sekretazę (przy resztach 731-732), a to rozszczepienie sprzyja demontażowi połączeń adhezyjnych. Kaspaza 3 może rozszczepić go przy resztach 750-751, co uwalnia ogon cytoplazmatyczny, powodując rozpad układu mikrofilamentów aktyny. (Ref.: Marambaud, M., et al. (2002). EMBO J. 21(8); 1948-1956; Steinhausen, U., et al. (2001). J. Biol. Chem. 276(7); 4972-4980; Ito, K., et al. (1999). Oncogene. 18(50); 7080-7090).
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 859-874 ludzkiej E-kadheryny
Application
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Adhezja (CAMs)
Wykrywanie E-kadheryny przy użyciu tego przeciwciała anty-E-kadherynowego zatwierdzonego do stosowania w immunohistochemii i WB.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 tego przeciwciała wykryło E-Cadherin w wycinkach tkanek ludzkiego jelita cienkiego.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło E-Cadherin w lizacie komórek HepG2.
Biochem/physiol Actions
E-kadheryna
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami, szczurami, orangutanami, bydłem, kurczakami i psami na podstawie homologii sekwencji
Physical form
Serum
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki
Analysis Note
Routinely evaluated by immunoblot with RIPA lysates from HepG2 cells.
Other Notes
Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych dla konkretnej partii.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABT1760MABT26MABT134
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
Decma-1, monoclonal
clone
BV6, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
mouse
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
P12830
UniProt accession no.
P33151
UniProt accession no.
P09803
UniProt accession no.
P33151
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tight and adherens junctions in the ovine uterus: differential regulation by pregnancy and progesterone.
Satterfield, MC; Dunlap, KA; Hayashi, K; Burghardt, RC; Spencer, TE; Bazer, FW
Endocrinology null
Bcl3 selectively promotes metastasis of ERBB2-driven mammary tumors.
Wakefield, A; Soukupova, J; Montagne, A; Ranger, J; French, R; Muller, WJ; Clarkson, RW
Cancer Research null
Sarah Christine Pereira de Oliveira et al.
Molecular nutrition & food research, 65(9), e2000863-e2000863 (2021-03-03)
Nutritional supplementation of the maternal diet can modify the cancer susceptibility in adult offspring. Therefore, the authors evaluate the effects of a fish-oil diet administered to a long-term, during pre-mating, gestation, and lactation, in reducing cancer-cachexia damages in adult Walker-256
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-697-25UL04054839337802