Przejdź do
07-681
Przeciwciało anty-fosfoAMPK α (Thr172)
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
WB
Citations:
32
1870,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pThr172)
Gene Information
human ... PRKAA1(5562)
General description
Pan 63 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający aminokwasom otaczającym fosforylowaną Thr172 ludzkiej kinazy białkowej alfa 2 aktywowanej AMP (AMPKα2).
Application
Anti-phospho-AMPK α (Thr172) Antibody jest przeciwciałem przeciwko fosfo-AMPK α (Thr172) do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje fosfoAMPKα.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Kontrola
Komórki HEK293 pozbawione surowicy
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from overnight starved HEK293 cells and partially purified rat liver AMPK
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
06-99607-62607-363
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
Gene Information
human ... PRKAA1(5562)
Gene Information
human ... CDKN1B(1027)
Gene Information
human ... PRKAA1(5562)
mouse ... Prkaa1(105787)
Gene Information
human ... PRKAA2(5563)
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
B E Kemp et al.
Biochemical Society transactions, 31(Pt 1), 162-168 (2003-01-28)
The AMP-activated protein kinase (AMPK) is a metabolic-stress-sensing protein kinase that regulates metabolism in response to energy demand and supply by directly phosphorylating rate-limiting enzymes in metabolic pathways as well as controlling gene expression.
J F P Wojtaszewski et al.
Biochemical Society transactions, 31(Pt 6), 1290-1294 (2003-12-04)
The AMPK (5'AMP-activated protein kinase) is becoming recognized as a critical regulator of energy metabolism. However, many of these effects in muscle metabolism have been ascribed to AMPK based on the use of the unspecific activator AICAR (5-aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranoside). Using mouse
Roles of 5'-AMP-activated protein kinase (AMPK) in mammalian glucose homoeostasis.
Rutter, Guy A, et al.
The Biochemical Journal, 375, 1-16 (2003)