Przejdź do
07-544
Przeciwciało anty-fosfo-NNOS/NOS I (Ser1417)
Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
773,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki28 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2530,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, rat
Application:
WB
Citations:
6
773,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer1417)
Gene Information
human ... NOS1(4842)
rat ... Nos1(24598)
General description
170kDa
Uwaga: ADMA (nr kat. 19-169) i NMMA (nr kat. 19-170) są inhibitorami NOS.
Immunogen
Peptyd odpowiadający aminokwasom otaczającym Ser1417 ludzkiej neuronalnej syntazy tlenku azotu (nNOS).
Application
Kategoria badawcza
Neuroscience
Podkategoria badawcza
Stres oksydacyjny
Przeciwciało anty-fosfo-nNOS/NOS I (Ser1417) jest przeciwciałem przeciwko fosfo-nNOS/NOS I (Ser1417) do stosowania w WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa z myszami, danio pręgowanym i żabami na podstawie homologii sekwencji.
Physical form
Oczyszczone metodą immunopowinowactwa
Analysis Note
Tested
Other Notes
Więcej informacji można znaleźć w arkuszu danych dla konkretnej partii.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-35707-428-I04-811
species reactivity
human, rat
species reactivity
human, bovine
species reactivity
human
species reactivity
bovine
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
culture supernatant
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
monoclonal
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
UniProt accession no.
P29475
UniProt accession no.
P29474
UniProt accession no.
P29474
UniProt accession no.
P29474
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Socodato et al.
Cell death and differentiation, 21(6), 915-928 (2014-02-18)
During early neurogenesis, retinal neuronal cells display a conserved differentiation program in vertebrates. Previous studies established that nitric oxide (NO) and cGMP accumulation regulate essential events in retinal physiology. Here we used pharmacological and genetic loss-of-function to investigate the effects
Leonardo Nogueira et al.
The Journal of physiology, 589(Pt 18), 4615-4631 (2011-07-27)
The flavanol (-)-epicatechin, a component of cacao (cocoa), has been shown to have multiple health benefits in humans. Using 1-year-old male mice, we examined the effects of 15 days of (-)-epicatechin treatment and regular exercise on: (1) exercise performance, (2)
David J Kosek et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 104(5), 1476-1484 (2008-03-22)
The dystrophin-associated protein complex (DAPC) is a scaffold of proteins linking the intracellular cytoskeleton with the extracellular matrix that is integral to structural stability and integrity, signaling and mechanotransduction, and force transmission. We hypothesized that the expression of DAPC component
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-544-25UG04054839350252