Przejdź do
07-473
Przeciwciało przeciw trimetylo-histonowi H3 (Lys4)
Upstate®, from rabbit
Synonim(y):
H3K4me3, histon H3 (tri metyl K4), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2450,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, DB, ICC, WB
Citations:
1097
2450,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB04791
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
(~17 kDa observed; 15.51 kDa calculated.. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).)
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
vertebrates (based on 100% sequence homology.)
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
trimethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys4), Nr kat. 07-473, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa trimetylację histonu H3 na lizynie 4 i jest testowane do stosowania w ChIP, Dot Blot, immunocytochemii i Western Blotting.
Histon H3.1t (UniProt: Q16695; znany również jako H3/t, H3t, H3/g) jest kodowany przez gen HIST3H3 (znany również jako H3FT) (Gene ID: 8290) u człowieka. Histony są wysoce konserwatywnymi podstawowymi białkami jądrowymi, które są odpowiedzialne za strukturę nukleosomową chromatyny u eukariontów. Odgrywają one kluczową rolę w regulacji transkrypcji, naprawie DNA, replikacji DNA i stabilności chromosomów. Dwie cząsteczki każdego z czterech podstawowych histonów (H2A, H2B, H3 i H4) tworzą oktamer, wokół którego DNA jest owinięte w powtarzające się jednostki, zwane nukleosomami, co ogranicza dostępność DNA dla maszyn komórkowych, które wymagają DNA jako szablonu. Histon H3 posiada główną domenę kulistą i długi N-końcowy ogon, który wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. N-końcowe ogony białek histonowych podlegają modyfikacjom potranslacyjnym, w tym fosforylacji, acetylacji i metylacji, które rekrutują dalsze czynniki regulacyjne, wpływają na strukturę chromatyny i są krytycznymi determinantami transkrypcji. Histon H3 może ulegać acetylacji na kilku resztach lizyny w ogonie histonu przez acetylotransferazy histonowe. Acetylacja jest generalnie związana z aktywnością transkrypcyjną, a metylacja reszt lizyny i argininy może aktywować lub represjonować w zależności od zmodyfikowanej reszty. Trimetylacja histonu H3 jest jednym z najczęściej badanych znaczników epigenetycznych. Stwierdzono, że modyfikacje H3K4me3 występują konsekwentnie w miejscach rozpoczęcia transkrypcji, a domena H3K4me3 jest związana z wyższą aktywnością transkrypcji i tożsamością komórek w rozwoju przedimplantacyjnym oraz w procesie wyprowadzania embrionalnych komórek macierzystych z wewnętrznej masy komórkowej i komórek macierzystych trofoblastu z trophektodermy. (Ref.: Sharifi-Zarchi, A., et al. (2017). BMS Genomics. 18; Artykuł 964; Liu, X., et al. (2016). Nature. 537(7621); 558-562).
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Immunogen
Epitop: Trimetylowany (Lys4)
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 10 aminokwasom z N-końcowego regionu ludzkiego histonu H3 trimetylowanego na lizynie 4.
Application
Analiza ChIP:
Niezależne laboratorium wykazało, że to przeciwciało działa w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP).
Analiza Dot Blot: Rozcieńczenie 1:10 000 z reprezentatywnej partii wykryło trimetylo-histonę H3 (Lys 4 ) w macierzy swoistości przeciwciał Absurance Histone H3 (nr kat. 16-667) i macierzy swoistości przeciwciał Absurance Histone H2A, H2B, H4 (nr kat. 16-665).
Analiza ChIP-seq:
Immunoprecypitację chromatyny przeprowadzono przy użyciu zestawu Magna ChIP HiSens (nr kat. 17-10460), 1 µL przeciwciała anty-trimetylo-histonowego H3 (Lys4) (nr kat. 07-473), 20 µL kulek Protein A/G i 1e6 usieciowanej chromatyny komórek HeLa, a następnie oczyszczono DNA za pomocą kulek magnetycznych. Biblioteki zostały przygotowane z próbek Input i ChIP DNA przy użyciu standardowych protokołów z adapterami Illumina z kodem kreskowym i analizowane na instrumencie Illumina HiSeq. Ponad osiemnaście milionów odczytów z plików FastQ zmapowano za pomocą Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) po usunięciu tagów TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). Piki zostały zidentyfikowane przy użyciu MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), z pikami i odczytami wizualizowanymi jako niestandardowa ścieżka w UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) z plików BigWig i BED. Najwyższe 25% pików zidentyfikowanych w zbiorze danych 07-473 wykazało 99% pokrycie z pikami zidentyfikowanymi w ścieżce ENCODE H3K4me3 BROAD Histone dla HeLa S3.
Anti-trimethyl-Histone H3 (Lys4), Nr kat. 07-473, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa trimetylację histonu H3 na lizynie 4 i jest testowane do stosowania w ChIP, Dot Blot, immunocytochemii i Western Blotting.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa trimetylację histonu H3 na lizynie 4 (H3Kme3).
Physical form
Oczyszczone przez powinowactwo królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting on HeLa acid extracted nuclear preps (positive) and recombinant Histone H3 (negative).
Western Blotting Analysis:
1:5,000 – 1:10,000 dilution of this antibody was used to detect trimethylated-Histone H3 (Lys4) in HeLa nuclear acid extracts.
Kontrola
Ekstrakty jądrowe HeLa
Other Notes
Zastępuje: 04-791
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
07-43607-03007-442
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
unpurified
antibody form
purified antibody
species reactivity
human
species reactivity
human, vertebrates
species reactivity
Tetrahymena sp., human
species reactivity
human, mouse, rat, chicken
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
HISTONE MONOUBIQUITINATION1 interacts with a subunit of the mediator complex and regulates defense against necrotrophic fungal pathogens in Arabidopsis.
Dhawan, R; Luo, H; Foerster, AM; Abuqamar, S; Du, HN; Briggs, SD; Mittelsten Scheid, O; Mengiste, T
Plant Cell null
Whole-genome analysis of histone H3 lysine 4 and lysine 27 methylation in human embryonic stem cells.
Pan, G; Tian, S; Nie, J; Yang, C; Ruotti, V; Wei, H; Jonsdottir, GA; Stewart, R; Thomson, JA
Cell Stem Cell null
Immunoassay for human serum hepcidin.
Tomas Ganz, Gordana Olbina, Domenico Girelli, Elizabeta Nemeth, Mark Westerman
Blood null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-47304053252363887