The immunogen for this antibody is N-terminal His-tag fusion protein corresponding to residues 932-1043 of rat K+/Cl- Cotransporter (KCC2)
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2400,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, canine, dog
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
dog ... Slc12A5(485905)
rat ... Slc12A5(171373)
General description
Immunogen
Application
To przeciwciało zostało zgłoszone przez niezależne laboratorium do wykrywania K+/Cl- Cotransporter (KCC2) w komórkach Madin Darby Canine Kidney (MDCK) w rozcieńczeniu 1:200.
Neuroscience
Kanały jonowe i transportery
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po pierwszym rozmrożeniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu. Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Preparat błony mózgowej szczura.
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this lot detected K+/Cl- Cotransporter (KCC2) in rat brain membrane preparations.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity rat, canine, dog | species reactivity rat, human | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human, bovine, mouse, rat |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone polyclonal | clone N1/12, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| technique(s) immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
-
What is the epitope of the protein recognized by the antibody.