Przejdź do
AB2281
Przeciwciało anty-Na+K+Cl- Cotransporter 2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 2, Kidney-specific Na-K-Cl symporter, NKCC2A variant A, Na-K-2Cl cotransporter, sodium potassium chloride cotransporter 2, solute carrier family 12 (sodium/potassium/chloride transporters), m
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
4
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC12A1(6557)
General description
Izoforma 2 kotransportera sodowo-potasowo-chlorkowego jest specyficzna dla nerek i znajduje się na błonie wierzchołkowej grubej wstępującej kończyny pętli Henlego i plamki gęstej. Odpowiada ona za większość resorpcji NaCl o stechiometrii 1Na:1K:2Cl i jest wrażliwa na takie leki moczopędne jak furosemid i bumetanid. Niektóre zespoły podobne do zespołu Barttera wynikają z defektów tego genu. SLC12A1 jest specyficzny dla nerek i jest niezbędny w regulacji równowagi jonowej i objętości komórek. Jest składnikiem elektrycznie cichego systemu transporterów, pośredniczącego w reabsorpcji sodu i chlorków. Wady SLC12A1 są przyczyną zespołu Barttera typu 1, autosomalnego recesywnego zaburzenia charakteryzującego się upośledzonym wchłanianiem zwrotnym soli w grubej wstępującej pętli Henlego z wyraźnym niedoborem soli, hipokaliemiczną zasadowicą metaboliczną i różnym stopniem hiperkalciurii.
~150 kDa
Immunogen
Epitop: Domena cytoplazmatyczna
Koniugat KLH, a następnie NA+K+CL- Cotransporter 2 odpowiadający domenie cytoplazmatycznej.
Application
Przeciwciało Anti-Na+K+Cl-Cotransporter 2 wykrywa poziom Na+K+Cl-Cotransporter 2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje cytoplazmatyczną domenę NA+K+CL- Cotransporter 2.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4) 150 mM NaCl z 0,05% NaN3.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizaty wątroby szczura
Western Blot Analysis:
1:2,000 dilution of this lot detected NA+K+CL- Cotransporter 2 on 10 µg of rat liver lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)