Przejdź do
07-425-I
Anty-Neurogranina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Ng, RC3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
2400,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
goat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NRGN(4900)
General description
Neurogranina (UniProt: Q92686; znana również jako Ng, RC3) jest kodowana przez gen NRGN (Gene ID: 4900) u człowieka. Neurogranina ulega obfitej ekspresji w korze mózgowej, hipokampie, ciele migdałowatym i prążkowiu. W neuronach koncentruje się na kolcach dendrytycznych. Działa jako trzeci przekaźnik i służy jako substrat dla kaskad molekularnych za pośrednictwem kinazy białkowej C podczas rozwoju i przebudowy synaptycznej. Zawiera domenę IQ (aa 26-347) i domenę podobną do kolagenu (aa 48-78). Domena IQ pośredniczy w interakcji z kalmoduliną i kwasem fosfatydowym (PA). Neurogranina jest wewnętrznie niestrukturalna, jednak po związaniu z kalmoduliną domena IQ przyjmuje konformację helikalną. Neurogranina jest fosforylowana przy serynie 36 przez kinazę białkową C, a po fosforylacji neurogranina nie jest w stanie wiązać ani kalmoduliny, ani PA, co może prowadzić do spadku funkcji związanych z pamięcią. Wyższy poziom neurograniny odnotowano również w mózgach osób starszych i jest on uważany za czynnik wpływający na pogorszenie pamięci, niezależnie od choroby Alzheimera. (Ref.: Javier Dı´ez-Guerra, F. (2010). Life. 62(8): 597-606; Casaletto, KB et al. (2017). Neurology 89(17); 1782-1788).
Zaobserwowano ~15 kDa; obliczono 7,62 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 12 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej Neurograniny.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Neurograninę w skrawkach tkanki mózgowej człowieka i szczura.
Kategoria badawcza
Neuroscience
Przeciwciało anty-Neurogranina, nr kat. 07-425-I, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko Neurograninie i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne specyficznie wykrywa Neurograninę. Celuje w epitop z 12 aminokwasami z regionu C-końcowego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczony przez powinowactwo
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in rat brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Neurogranin in rat brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABN426AB10535AB5684
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
Q92686
UniProt accession no.
Q04940
UniProt accession no.
P70661
UniProt accession no.
Q9Y4Z2
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal