Przejdź do
ABN426
Przeciwciało anty-fosfo-Neurogranina (Ser36)/Neuromodulina (Ser41)
serum, from rabbit
Synonim(y):
Protein kinase C substrate 7.5 kDa protein RC3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki17 maja 2027zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
WB
Citations:
3
1780,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 maja 2027Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer36)
Gene Information
mouse ... Nrgn(64011)
rat ... Nrgn(64356)
General description
Neurogranina (Ng) (zwana również RC3, p17 lub BICKS) to małe białko pierwotnie zidentyfikowane w mózgu szczura i ulegające obfitej ekspresji w kilku obszarach telencefalicznych, takich jak kora mózgowa, hipokamp, ciało migdałowate i prążkowie. W neuronach koncentruje się na kolcach dendrytycznych, gdzie uczestniczy w sygnalizacji synaptycznej poprzez regulację kalmoduliny (CaM). Białko neurograniny jest krytycznym trzecim przekaźnikiem i substratem PKC w kaskadzie molekularnej niezbędnej do rozwoju i przebudowy synaptycznej. Neurogranina (Ng) posiada motyw IQ, który pośredniczy w jej interakcji z CaM i kwasem fosfatydowym (PA). Interakcja ta jest kontrolowana przez fosforylację seryny 36 Neurograniny. Neurogranina jest fosforylowana przy serynie 36 przez PKC. Neurogranina fosforylowana seryną 36 nie jest w stanie wiązać ani CaM, ani PA. Neurogranina jest zlokalizowana w ciałach komórkowych neuronów w korze mózgowej oraz w wierzchołkowych i podstawnych dendrytach neuronów piramidowych. Neurogranina nie występuje w dendrytach, a jej ekspresja jest bardzo niska u pacjentów z chorobą Alzheimera.
~43 kDa to fosfo-Neuromodulina (GAP-43), a ~17 KD to fosfo-Neurogranina. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Domena IQ
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie IQ szczurzej fosfo-Neurograniny.
Application
To przeciwciało anty-fosfo-Neurogranina (Ser36)/Neuromodulina (Ser41) zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania fosfo-Neurograniny (Ser36)/Neuromoduliny (Ser41).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuroregenerative Medicine
Biochem/physiol Actions
Fosforylowana neurogranina i neuromodulina
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected phospho-Neurogranin (Ser36) / Neuromodulin (Ser41) in 10 µg of Mouse brain tissue lysate treate with magnisium (lane1) or PKC (lane2)
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABT1443AB5682AB5620
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
mouse ... Nrgn(64011)
rat ... Nrgn(64356)
Gene Information
human ... GJA1(2697)
Gene Information
human ... NEUROG2(63973)
Gene Information
human ... NRGN(4900)
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
species reactivity
mouse
species reactivity
rat
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
chicken, zebrafish, human, bovine, mouse, rat
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sarah E Svirsky et al.
Molecular neurobiology, 61(9), 7256-7268 (2024-02-20)
Extensive effort has been made to study the role of synaptic deficits in cognitive impairment after traumatic brain injury (TBI). Neurogranin (Ng) is a calcium-sensitive calmodulin (CaM)-binding protein essential for Ca2+/CaM-dependent kinase II (CaMKII) autophosphorylation which subsequently modulates synaptic plasticity.
Shu Xu et al.
Frontiers in psychiatry, 12, 763032-763032 (2021-11-16)
Objective: Rapid eye movement sleep deprivation (REM-SD) can cause a decline in learning and memory and lead to changes in behavior. Therefore, REM sleep plays a key role in processes that govern learning and memory. However, the mechanism underlying REM-SD-induced
Nikolaus A Watson et al.
Nature communications, 11(1), 1684-1684 (2020-04-05)
There are thousands of known cellular phosphorylation sites, but the paucity of ways to identify kinases for particular phosphorylation events remains a major roadblock for understanding kinase signaling. To address this, we here develop a generally applicable method that exploits
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ABN42604053252983559