Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
General description
~68kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 186-200 ludzkiego WAVE2/Scar2, z N-końcową cysteiną
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Sygnalizacja cytoszkieletowa
Sygnalizacja cytoszkieletowa
To przeciwciało anty-WAVE2/Scar2 zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania WAVE2/Scar2.
Biochem/physiol Actions
WAVE2/Scar2
Physical form
0,05% azydku sodu przed dodaniem glicerolu do 30% roztworu.
Antiserum
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
routinely evaluated by immunoblot in in RIPA lysates from HL60 cells
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Kun Li et al.
World journal of gastroenterology, 27(15), 1595-1615 (2021-05-08)
Expression of the full-length isoform of Abelson interactor 1 (ABI1), ABI1-p65, is increased in colorectal carcinoma (CRC) and is thought to be involved in one or more steps leading to tumor progression or metastasis. The ABI1 splice isoform-L (ABI1-SiL) has
L M Machesky et al.
Current biology : CB, 8(25), 1347-1356 (1999-01-16)
The actin-related proteins Arp2 and Arp3 are part of a seven-protein complex which is localized in the lamellipodia of a variety of cell types, and in actin-rich spots of unknown function. The Arp2/3 complex enhances actin nucleation and causes branching
S Suetsugu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 260(1), 296-302 (1999-06-25)
WAVE/SCAR protein was identified as a protein which has similarity to WASP and N-WASP, especially in its C terminal. Recently, WAVE/SCAR protein has been shown to cooperate with the Arp2/3 complex, a nucleation core for actin polymerization in vitro. However
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-410 | 04053252728549 |