Przejdź do
07-396
Anti-C-RAF antibody
Upstate, rabbit polyclonal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 μg
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IP, WB
Citations:
19
1820,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1606
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Raf-1, Upstate®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAF1(5894)
General description
70kDa
Immunogen
peptyd odpowiadający aminokwasom 637-648 ludzkiego Raf-1.
Application
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Przeciwciało anty-Raf-1 wykrywa poziom Raf-1 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Raf-1
Physical form
0,1M Tris-glicyna, pH 7,4, 0,15M NaCl, 0,05% azydek sodu przed dodaniem glicerolu do 30%.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
2 lata w temperaturze -20°C
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
routinely evaluated by immunoblot in RIPA lysates from 3T3/A31 cell lysates
Other Notes
Zastępuje: 04-412
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
05-53807-45304-739
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
monoclonal
clone
polyclonal
clone
AM223, monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
culture supernatant
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
P04049
UniProt accession no.
P04049
UniProt accession no.
P15056
UniProt accession no.
P04049
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Raf-1
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dectin-1 directs T helper cell differentiation by controlling noncanonical NF-kappaB activation through Raf-1 and Syk.
Sonja I Gringhuis,Jeroen den Dunnen,Manja Litjens,Michiel van der Vlist,Brigitte Wevers et al.
Nature Immunology null
Jennifer A Clark et al.
The Journal of biological chemistry, 279(10), 9233-9247 (2003-12-13)
We have reported previously that protein kinase C (PKC) signaling can mediate a program of cell cycle withdrawal in IEC-18 nontransformed intestinal crypt cells, involving rapid disappearance of cyclin D1, increased expression of Cip/Kip cyclin-dependent kinase inhibitors, and activation of
L Lin et al.
Cell death and differentiation, 13(11), 1982-1993 (2006-04-01)
Melanoma differentiation-associated gene-5 (mda-5) was the first molecule identified in nature whose encoded protein embodied the unique structural combination of an N-terminal caspase recruitment domain and a C-terminal DExD/H RNA helicase domain. As suggested by its structure, cumulative evidences documented
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-39604053252679001