Przejdź do
04-739
Anti-C-RAF antibody
rabbit monoclonal, AM223
Synonim(y):
Onkogen RAF1, protoonkogen serynowo-treoninowej kinazy białkowej raf, homolog 1 onkogenu wirusa białaczki mysiej v-raf-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1960,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
AM223, monoclonal
Species reactivity:
human, mouse, rat
Application:
IP, WB
Citations:
6
1960,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1606
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Raf-1, klon AM223, królicze monoklonalne, culture supernatant, clone AM223, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
culture supernatant
clone
AM223, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RAF1(5894)
General description
74 kDa
Białka Raf (Raf-1, A-Raf, B-Raf) to kinazy Ser/Thr o homologii do rodziny PKC, zawierające N-końcową domenę regulatorową i c-końcową domenę katalityczną. Członkowie rodziny Raf wiążą się z aktywowaną GTPazą Ras, co powoduje translokację Raf do błony plazmatycznej i aktywację. Aktywowane białka Raf fosforylują MEK, a zatem są głównymi przekaźnikami sygnałów z Ras do kinazy MAP. Oprócz roli w mitogenezie, Raf-1 może odgrywać rolę w regulacji apoptozy i progresji cyklu komórkowego. Aktywacja Raf-1 obejmuje fosforylację Ser338/339 i Tyr340/341. Mutacje aktywujące B-Raf, które przerywają jego pętlę autoinhibicji, są związane z wieloma nowotworami, w tym czerniakiem i rakiem okrężnicy.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi (aminokwasy 637-648 (CTLTTSPRLPVF)) ludzkiego Raf-1.
Application
Analiza Western Blotting:
Rozcieńczenie 1:500-1:2,000 tej partii wykryło Raf-1 w lizatach komórek 3T3/A31.
Immunoprecypitacja: 2-4 μg poprzedniej partii immunoprecypitowało Raf-1 z 400 μg lizatu 3T3/A31 RIPA.
Kategoria badawcza
Sygnalizacja
Podkategoria badawcza
Kinazy MAP
Przeciwciało anty-Raf-1, klon AM223 jest przeciwciałem przeciwko Raf-1 do stosowania w IP i WB.
Biochem/physiol Actions
Przewidywana reakcja krzyżowa ze szczurem na podstawie homologii sekwencji.
Rozpoznaje Raf-1, Mr 74 kDa.
Physical form
Supernatant hodowlany z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Pozytywna kontrola antygenu: Katalog #12-305, lizat 3T3/A31. Dodać 2,5 μl 2-merkapto-etanolu/100 μl lizatu i gotować przez 5 minut w celu zredukowania preparatu. Załadować 20 μg zredukowanego lizatu na pas do minigelów.
Routinely evaluated by Western Blot on 3T3/A31 lysates.
Other Notes
Zastępuje: 04-412
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB5700603SAB5700561SAB5700373
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
antibody form
culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Gene Information
human ... RAF1(5894)
Gene Information
human ... RAF1(5894)
Gene Information
human ... RAF1(5894)
Gene Information
human ... RAF1(5894)
clone
AM223, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
isotype
IgG
isotype
-
isotype
-
isotype
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Malgorzata Milewska et al.
Therapeutic advances in medical oncology, 10, 1758834017746040-1758834017746040 (2018-02-01)
The application of genomic technologies to patient tumor samples identified groups of signaling pathways which acquire activating mutations. Some cancers are dependent on these mutations and the aberrant proteins resulting from these mutations can be targeted by novel drugs which
Naomi Elster et al.
Therapeutic advances in medical oncology, 10, 1758835918778297-1758835918778297 (2018-07-20)
Somatic mutations in the ERBB genes (epidermal growth factor receptor: EGFR, ERBB2, ERBB3, ERBB4) promote oncogenesis and lapatinib resistance in metastatic HER2+ (human epidermal growth factor-like receptor 2) breast cancer in vitro. Our study aimed to determine the frequency of
Andreas R Baudy et al.
EJNMMI research, 2(1), 22-22 (2012-06-02)
The BRAF inhibitor, vemurafenib, has recently been approved for the treatment of metastatic melanoma in patients harboring BRAFV600 mutations. Currently, dual BRAF and MEK inhibition are ongoing in clinical trials with the goal of overcoming the acquired resistance that has
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
04-73904053252581342