Przejdź do
07-352
Przeciwciało przeciwko acetylo-histonie H3 (Lys9)
serum, Upstate®
Synonim(y):
H3K9Ac, histon H3 (acetyl K9), rodzina histonów H3, członek T, histon 3, H3, klaster histonów 3, H3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Sprawdź dostępność w koszyku
2500,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
Application:
ChIP, WB, multiplexing
Citations:
513
2500,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB06599
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
acetylation (Lys9)
Gene Information
human ... H3C1(8350)
General description
Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
17 kDa
Immunogen
Epitop: a.a. 4-14
Syntetyczny peptyd sprzężony z owalbuminą (KQTARAcKSTGGK-C) odpowiadający aminokwasom 4-14 drożdżowego histonu H3 acetylowanego na lizynie 9, z C-końcową cysteiną dodaną do celów koniugacji.
Application
Immunoprecypitacja chromatyny (ChIP):
Niezależne laboratorium wykazało, że to przeciwciało preferencyjnie immunoprecypituje chromatynę z drożdży typu dzikiego, a nie ze szczepu drożdży zawierającego substytucję lizyny na alaninę w reszcie 9.
Beadlyte Test swoistości histonowo-peptydowej:
Rozcieńczenie 1:1000-1:5000 tej partii inkubowano z peptydami histonu H3 zawierającymi różne modyfikacje sprzężone z mikrosferami Luminex. Nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej z peptydami zawierającymi acetylo-lizynę 14 lub acetylo-lizynę 27.
Kategoria badawcza
Epigenetyka i funkcje jądrowe
Podkategoria badawcza
Histony
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H3 (Lys9) jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania acetylo-histonu H3 (Lys9) znanego również jako H3K9Ac, histon H3 (acetyl K9) i zostało opublikowane i zwalidowane w ChIP, WB, Mplex.
Biochem/physiol Actions
Oczekiwana jest szeroka reaktywność międzygatunkowa.
Rozpoznaje acetylo-histonę H3 (Lys9) o masie cząsteczkowej 17 kDa. Wykryto dodatkowe nieznane białko o masie cząsteczkowej 23 kDa.
Physical form
Nieoczyszczony
Surowica odpornościowa zawierająca 0,35% azydku sodu i 30% glicerolu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Analysis Note
Kontrola
Komórki HeLa i NIH/3T3 poddane działaniu TSA, tkanka kostniakomięsaka.
Routinely evaluated by western blot on acid extracts from sodium butyrate treated HeLa cells.
Western Blot Analysis:
A 1:5000-1:10,000 dilution of this lot detected acetyl-Histone H3 (Lys9) in acid extracts from sodium butyrate treated HeLa cells (Catalog # 17-305).
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-1003
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE1806-94207-450
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
species reactivity
chicken, human, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
chicken, mouse, human
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), western blot: suitable, multiplexing: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, multiplexing: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, flow cytometry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Histone Modifications Poster
Genome-wide analysis of abnormal H3K9 acetylation in cloned mice.
Suzuki, T; Kondo, S; Wakayama, T; Cizdziel, PE; Hayashizaki, Y
Testing null
Genome-wide profiling of histone H3 lysine 9 acetylation and dimethylation in Arabidopsis reveals correlation between multiple histone marks and gene expression.
Zhou J, Wang X, He K, Charron JB, Elling AA, Deng XW
Plant Molecular Biology null
The transcription factor snail mediates epithelial to mesenchymal transitions by repression of estrogen receptor-alpha.
Dhasarathy, A; Kajita, M; Wade, PA
Molecular Endocrinology null
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
07-35204053252736070
Questions
  1. How many ug of this product are contained in 100uL?
    1 answer
    1. This product is antiserum containing 0.05% sodium azide and 30% glycerol. It is unpurified and concentration is not determined.