Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μL | Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, Saccharomyces cerevisiae
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), dot blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
acetylation (Lys8)
Gene Information
human ... H4C1(8359)
General description
N-końcowy ogon histonu H4 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny.
Immunogen
Application
Analysis Note
Komórki HeLa traktowane maślanem sodu
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| species reactivity human, Saccharomyces cerevisiae | species reactivity - | species reactivity Saccharomyces cerevisiae, human | species reactivity Tetrahymena sp., human |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... H4C1(8359) | Gene Information human ... HIST2H4B(554313) | Gene Information human ... HIST2H4B(554313) | Gene Information human ... H4C1(8359) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Histone Modifications Poster
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 07-328 | 04053252324789 |